Hait: Ilmanäytekerääjät
Ilmanäytekerääjällä kerätään ilmaa vakionopeudella elatusainetta sisältävän steriilin petrimaljan pinnalle, josta kasvatuksen jälkeen voidaan laskea käytetystä elatusaineesta riippuen joko kokonaispesäkeluku tai hiivojen ja homeiden osuus. Pesäkeluku (pmy/cfu) ilmoitetaan yleensä pmy/m³ (tai cfu/m³) ilmaa. Ilmanäytteenottimia käytetään yleisesti elintarviketeollisuuden tuotantotiloissa ja lääketeollisuuden puhdastiloissa, joissa mahdollista ilmakontaminaatiota on tärkeää monitoroida. Kaasulinjojen mikrobiologisen puhtauden määrittämiseen on olemassa erilliset paineistetuille kaasuille kehitetyt ilmanäytteenottimet.
Ilmanäytekerääjällä kerätään ilmaa vakionopeudella elatusainetta sisältävän steriilin petrimaljan pinnalle, josta kasvatuksen jälkeen voidaan laskea käytetystä elatusaineesta riippuen joko kokonaispesäkeluku tai hiivojen ja homeiden osuus. Pesäkeluku (pmy/cfu) ilmoitetaan yleensä pmy/m³ (tai cfu/m³) ilmaa. Ilmanäytteenottimia käytetään yleisesti elintarviketeollisuuden tuotantotiloissa ja lääketeollisuuden puhdastiloissa, joissa mahdollista ilmakontaminaatiota on tärkeää monitoroida. Kaasulinjojen mikrobiologisen puhtauden määrittämiseen on olemassa erilliset paineistetuille kaasuille kehitetyt ilmanäytteenottimet.
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (24865.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sitä MAS-100 NT® Ex yhdistää kaikki MAS-100 NT®:n edut, mutta lisäksi se on testattu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The perforated sampling head may be sterilised and can be adjusted to sample horizontally.
Tuoteluettelon nro: (1.17103.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Tuoteluettelon nro: (1.09227.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: MAS-100 Eco® on kestävä ja luotettava ilmanäytteenotin, joka on suunniteltu mahdollisimman tarkasti.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: SAS Super ISO 100 and SAS Super ISO 180 are differentiated by their airflow; this choice depends on the application, and allows continuous or sequenti...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Niiden avulla varmistetaan tällaisten suljettujen alueiden täysi suojaus ulkoisia tekijöitä vastaan. SAS-instrumenttien ohjausyksikkö asennetaan ulkop...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: SAS Super Pinocchio CR is a compact microbial impaction sampler designed to test the quality of compressed air and gases used in cleanrooms. A compres...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The SAS Super IAQ provides the same efficiency as recorded by sampling tests conducted by Centre for Applied Microbiology & Research (CAMR-UK).
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: When environmental contamination is very low, and the number of samples to be performed is high, operational duration can be an important factor in th...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: SAS Super Pinocchio II on impaktiotyyppinen ilmanäytekerääjä paineistettujen kaasujen mikrobiologisen laadun testaukseen puhdastilakäyttöä varten. SAS...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom