Näytteenottimet, nesteille, UniSampler
Toimittaja: Bürkle
UniSampler
300-1042EA 410 EUR
300-1042
Näytteenottimet, nesteille, UniSampler
Näytteenottimet Nestenäytteet
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun painavan putken avulla letku saadaan haluttuun syvyyteen. Imuletku on valmistettu PVC-materiaalista, ja sen pituus on 2,5 m.
  • Näytteenotin syville, ahtaille ja vaikeapääsyisille kohteille
  • Voimakas imu viskooseja aineita varten
  • Helppo purkaa ja puhdistaa
Ime alipaine käsipumpulla ja kerää näyte. Poista täytetty näytepullo, sulje ja kiinnitä etiketti.
Toimitustiedot: Toimitetaan valmiina järjestelmänä pakkauksessa, jossa on käsipumppu, pullosovitin, 1 000 ml näytepullo, PVC-imuletku ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkupaino sekä 20 pullonsulkijaa.