Näytteenottimet, nesteille, viskooseille aineille, Mini ViscoSampler
Toimittaja: Bürkle
Mini ViscoSampler
300-1032EA 567 EUR
300-1032 300-1027 300-1028
Näytteenottimet, nesteille, viskooseille aineille, Mini ViscoSampler
Näytteenottimet Nestenäytteet
Imunäytteenottimet viskoosisille aineille kuten tahnoille, lietteelle, voiteille ja öljyille.
  • Easy to clean
  • Sterilisable
  • Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316L
Soveltuu erinomaisesti lääketeollisuuteen.