Hygienian tarkkailujärjestelmä, HY-LiTE® 2
Toimittaja: Merck
1.30100.0001EA 7540 EUR
1.30100.0001
Hygienian tarkkailujärjestelmä, HY-LiTE® 2
Valvontajärjestelmät Hygieniavalvonta
HY-LiTE® 2 on luminometri, jolla nesteiden ja pintojen hygieenisyys voidaan testata kvantitatiivisesti bioluminesenssiin perustuvalla ATP-testillä. HY-LiTE® 2 toimitetaan kevyessä olkalaukussa, jossa on mukana tiedonkeruuohjelmisto ja vaativampaan tietojen käsittelyyn tarkoitettu TREND2 -ohjelmisto. HY-LiTE® TREND2 -ohjelmistolla voidaan luoda HACCP-suunnitelmat ja kaikki raja-arvot. Tuloksista muodostetut kaaviot helpottavat tulosten tulkitsemista ja arvioiden tekemistä. HY-LiTE®-luminometrejä käytetään tuotannossa ja prosessiteollisuudessa useilla eri aloilla, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, pakkausteollisuudessa, palvelualoilla (rakennussiivous), suurtalous- ja ravintolakeittiöissä, panimoteollisuudessa, ja lääketeollisuudessa.
  • Mukana kannettavaa laitetta voidaan käyttää missä vain ja helpot toiminnot takaavat, että käytön voivat oppia hallitsemaan kaikki.
  • Tulokset saadaan yhdessä minuutissa. Esimerkiksi tuotantotyöntekijät voivat tehdä hygieniatestin heti puhdistuksen jälkeen ja korjata tarvittaessa tilanteen, ennen kuin tuotantoa käynnistetään.
  • Luminometrin muistiin voi tallentaa 2000 testin tiedot. Kattavista tiedoista voidaan luoda havainnollistavia käyriä, ja muistiin tallennettuja tuloksia voi hyödyntää myös verrattaessa tilannetta puhdistusta ennen ja sen jälkeen.
  • Laaja lämpötilojen sieto mahdollistaa käytön niin kylmiöissä kuin kuumien ruokien valmistustiloissakin.
Toimitustiedot: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your Avantor representative for more information.