Hygieniatesti, HY-RiSE®
Toimittaja: Merck
HY-RiSE®
1.31200.0001EA 227 EUR
1.31200.0001
Hygieniatesti, HY-RiSE®
Valvontajärjestelmät Hygieniavalvonta
HY-RiSE®-pakkaus sisältää värireaktioon perustuvia testiliuskoja, joiden avulla voidaan manuaalisesti määrittää pintojen puhtaus. Liuskat soveltuvat erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön. Liuskoilla voidaan todeta elintarvikejäämät ja mikro-organismit, eli mahdollisesti terveydelle vaarallinen näkymätön lika. Testauksen periaate perustuu NAD/NADH:n havaitsemiseen.
  • Huomattavasti herkempi kuin perinteinen silmämääräinen tarkistus
  • Testi on helppo tehdä ja lukea
  • Selkeä tulos viidessä minuutissa
  • Mitään laitteita ei tarvita, vaan kaikki tarvittava on mukana taskukokoisessa pakkauksessa