VWR®, Näytteenottokauha
Toimittaja: VWR
VWR®
331-0009EA 252 EUR
331-0009 331-0008 331-0007 331-0006 331-0005
VWR®, Näytteenottokauha
Näytteenottimet Näytteenottokauhat
Pidennettävän, ruuvattavan ja teräksisen varren ansiosta näytteenotin on kestävä. Päällystetty kokonaan PTFE:llä.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys, lämmönkestävä
  • Perusyksikkö koostuu säiliöistä, jossa on yksi 600 mm pitkä varsi
  • Lisää pituutta saadaan kiinnittämällä kädensijaan toinen varsi (331-0005)
Sopii käytettäväksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (–200 to +280 °C).