Hait: Vesinäytteenottimet
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Hach
Kuvaus: These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Samplers available in three sizes.
Tuoteluettelon nro: (705-0989)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Portable water sampler using pressure-vacuum technology. Combines small dimensions by offering the 24×1 l bottle option for glass as well as plastic b...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MAXX
Kuvaus: SP 5 ovat modulaarisia kiinteitä yksiköitä, joita on saatavana eri kokoonpanoissa.
Toimittaja: MAXX
Kuvaus: Water samplers with thermostatic control and protective top, which can be opened for connection and maintenance works. Self-contained, automatic cooli...
Toimittaja: MAXX
Kuvaus: A portable, battery operated, and compact automated water sampler with a diaphragm pump vacuum collection system. The standard version has an integrat...
Tuoteluettelon nro: (MAXA2070001)
Toimittaja: MAXX
Kuvaus: This portable water sampler is a unique combination of design and technology as well as an unrivaled measuring device for volume determination.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: The Deep water sampler can take samples of liquids from large depths.
Tuoteluettelon nro: (701-0166)
Toimittaja: MAXX
Kuvaus: Seinään asennettava näytteenotin, jonka kotelon materiaali on Styrosun/PC (GF10). Ei termostaattia.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: The sampling scoop is composed of a clamping fixture and end bar. The scoop with receptacles made of borosilicate glass comply with the high requireme...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom