Hait: Ravistelijat mikrotiitterilevyille
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (444-7016)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ihanteellinen molekyylibiologiaan, mekaaniseen ja kemialliseen solujen hajotukseen, kudosnäytteiden sekoittamiseen, sytogeneettisten suspensioiden sek...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Tuoteluettelon nro: (444-0270)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Mikrotiitterilevyjen ravistelijassa on mikroprosessoriohjaus. Siinä on tilaa 4 mikrotiitteri- tai syväkuoppalevylle tai vastaavasti 2 mikroputkiteline...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Tuoteluettelon nro: (444-0041)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Pienikokoinen mikrolevyravistelija, joka ravistelee luotettavasti ja hallitusti 96 ja 384 kuopan mikrolevyjä, helppokäyttöinen, digitaaliajastin. Ravi...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: Ravistaa mikrotiitterilevyt tehokkaasti. 1,5 mm:n ravistelulaajuus takaa, etteivät edes täydet astiat läiky yli, 3 mm:n laajuus takaa parhaa...
Tuoteluettelon nro: (SCIISI-4102)
Toimittaja: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Kuvaus: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (444-0024)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Ravistelija mikrotiitterilevyille, elektroninen ohjaus pitää asetetun nopeuden vakiona vertaamalla nimellistä ja todellista nopeutta. Toimitukseen sis...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-9441)
Toimittaja: Edmund Bühler GmbH
Kuvaus: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Edmund Bühler GmbH
Kuvaus: Korkean kapasiteetin mikrolevyravistelija, jossa korkeanopeuksinen kierreliike. TiMix 5 on analoginen versio ja TiMix 5 controlissa on digitaalinäyttö...
Tuoteluettelon nro: (EPPE5353000.510)
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: Innovatiivinen, joustava ja pienikokoinen sekoitin, joka on suunniteltu erityisesti pienten näytemäärien yhtäaikaiseen sekoittamiseen. Nopea ja tarkas...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Kuvaus: Suuri nopeus ja sekoittimen pieni pyörintärata tehostavat pyörintää niin, että mikrolevyn jokaisessa kuopassa olevat näytteet sekoittuvat varmasti. So...
Tuoteluettelon nro: (STUA79520-22)
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Provides a fast-mixing action in a tight orbit.
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Tuoteluettelon nro: (BOEI130000-2)
Toimittaja: BOEKEL SCIENTIFIC
Kuvaus: The Jitterbug microplate shaker is ideal for immunoassays like ELISA, PCR and other research procedures requiring heating and shaking of microplates.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (OHAU30391907)
Toimittaja: OHAUS
Kuvaus: This light duty microplate shaker is ideal for immunoassays and general microplate shaking, and is designed to be used in a variety of environmental c...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOEI130000)
Toimittaja: BOEKEL SCIENTIFIC
Kuvaus: Quiet, rugged shaker is ideal for a variety of immunoassay and research applications.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom