VWR®, Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, erittäin nopea
Toimittaja: VWR
444-7016EA 7530 EUR
444-7016 VWRU14216-214 VWRU13500-890
VWR®, Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, erittäin nopea
Ravistelijat Ravistelijat mikrotiitterilevyille
Ihanteellinen molekyylibiologiaan, mekaaniseen ja kemialliseen solujen hajotukseen, kudosnäytteiden sekoittamiseen, sytogeneettisten suspensioiden sekoittamiseen sekä solususpensioiden pyörresekoitukseen. Ravistelija on myös ihanteellinen bipolaaristen viskoosien nesteiden emulgointiin ja nesteiden sekoittamiseen kapeissa putkissa. Suunniteltu erityisesti mikrolevyjen ravisteluun ja pyörresekoitukseen ajastetussa tai jatkuvassa tilassa. Ravistelijassa on ohjelmoitava ajoitustila, jossa kestoksi voi valita 1 s - 160 tuntia. Nopeuden ja ajan säätö onnistuu helposti etupaneelin ylä- ja alanuolilla.
  • Ravistelijaan mahtuu enintään kuusi mikrolevyä ilman kaksinkertaista pinoamista ja enintään 48 mikrolevyä, kun ne on pinottu päällekkäin. Siinä voi käyttää enintään 127 mm:n korkuisia astioita
  • Ohjelmoitava digitaalinen nopeudensäätö ja ajastin
  • Ohjelmoitava ”pulssiominaisuus” parantaa sekoituksen tehokkuutta
  • Voidaan käyttää 4 - 40 °C:ssa, inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
  • RS232-liitäntä
279×311 mm:n alustayksikkö sisältää vaahtotyynyn, ja siihen mahtuu enintään neljäkymmentäkahdeksan 96-kuoppaista mikrolevyä. Alustayksikön korkeuden voi säätää 3,2–127 mm:iin, jotta siihen mahtuu mahdollisimman paljon mikrolevyjä, erityisesti syväkuoppaisia mikrolevyjä. Mikrolevyt voi pinota enintään kuuden levyn pinoihin (enimmäiskorkeus 127 mm). Ravistelijan 12 imukuppijalkaa ja sen huomattava paino estävät sitä siirtymästä käytön aikana laboratoriopöydällä. Pulssiominaisuuden ansiosta laitteen voi ohjelmoida pysähtymään ja käynnistymään monin erilaisin aikavälein. Toistuva pysäytys- ja käynnistystoiminto on ihanteellinen vaikeasti sekoittuvien aineiden sekoitukseen, esim. erittäin viskoosisten nesteiden tai bipolaaristen nesteiden emulgointiin.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan päällyslevy ja tarjotinpehmustesarja. Tarjotinpehmustesarja ja vaihtopäällyslevy ovat saatavana erikseen. Kunkin yksikön mukana toimitetaan kolme pistoketta, EU, UK ja CH, jolloin laite on käytettävissä kaikkialla Euroopassa.