Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, PMS-1000i
Toimittaja: Grant
Grant-bio
444-0041EA 604 EUR
444-0041
Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, PMS-1000i
Ravistelijat Ravistelijat mikrotiitterilevyille
Pienikokoinen mikrolevyravistelija, joka ravistelee luotettavasti ja hallitusti 96 ja 384 kuopan mikrolevyjä, helppokäyttöinen, digitaaliajastin. Ravistelunopeudelle on laaja säätöalue: pienellä nopeudella kuoppien sisältö ei roisku ja suuri nopeus takaa tehokkaan sekoittumisen. Vakiosyvyiset levyt on helppo asentaa yksinkertaisilla ruuvikiinnityksillä, ja levyt pysyvät tukevasti paikoillaan. Sopii immunologian, bioteknologian, mikrobiologian ja farmakologian sovelluksiin.
  • Sisäänrakennettu ajastin, 1 min-24 h, automaattinen sammutus
  • Pienjännitevirtalähde ja matala virrankulutus
  • Voidaan käyttää 4-40 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
Standardinmukaisuus: IEC61010, osat 1 ja 2
Sertifikaatit: Standardinmukaisuus: IEC61010, osat 1 ja 2
Toimitustiedot: Laitteen mukana toimitetaan alusta 2 mikrolevylle. Lisävarusteena on saatavissa 4 mikrolevyn alusta.