Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, Monoshake ja Teleshake
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
HPLT50095890EA 2080 EUR
HPLT50095890 442-0538 442-3161
Ravistelijat, kuoppalevyravistelijat, Monoshake ja Teleshake
Ravistelijat Ravistelijat mikrotiitterilevyille
Erittäin ohuet mikrolevyravistelijat toimivat VARIOMAG-tekniikalla ja soveltuvat erinomaisesti robottijärjestelmiin. Monoshake on suoraan ohjattu ravistelija, jonka nopeus asetetaan käsin nopeudensäädintä kiertämällä. Teleshake on muutoin samanlainen kuin Monoshake, mutta siinä on RS232-liitin, mikä mahdollistaa etäohjauksen ohjausyksikön ja -ohjelmiston välityksellä. Yksi RS232-liitin riittää jopa 14 yksikön erilliseen, suoraan ohjaukseen. Kun laite sammutetaan, levy palautuu automaattisesti keskiasentoon.
  • Valittavana suora ohjaus tai etäohjaus ohjausyksikön ja -ohjelmiston välityksellä
  • Ohjelmiston avulla liikkeen suuntaa ja laatua voi muuttaa nopeasti
  • RS232-liitin (ei Monoshake-ravistelijassa)
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 32
Tilaustiedot: Monoshake-ravistelijan toimitukseen kuuluu virtalähde. Teleshake-ravistelijan toimitukseen kuuluu virtalähde ja RS232-liitäntäkaapeli.