Ravistelijat, tasoravistelijat, Vibramax
Toimittaja: Heidolph
444-1220EA 1360 EUR
444-1220 444-1231 444-1232 444-1230
Ravistelijat, tasoravistelijat, Vibramax
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Tasoravistelijat koeputkille tai muille astioille, analoginen ravistelunopeuden säätö. Eristetyn moottorin ansiosta lämpöä ei käytännössä siirry lainkaan moottorista alustaan.
  • Jatkuva tai ajastettu käyttö: mahdollistaa valvomattoman käytön jopa 120 minuutin ajan, antaa äänimerkin
  • Vibramax 100:n suurempi ravistelulaajuus antaa parhaat sekoitustulokset pienilläkin määrillä
  • Vibramax 110:n pienempi ravistelulaajuus estää kontaminaation myös täysiä putkia käytettäessä
  • Voidaan käyttää lämpötilassa 0 - 50 °C (suhteellinen kosteus 80%), inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan kuminen liukuestematto, muut lisävarusteet on tilattava erikseen. Vibramax 100 -lisätarvikkeet kuuluvat luokkaan B ja Vibramax 110 -lisävarusteet luokkaan C.