Ravistelijat, tasoravistelijat, Rotamax 120 ja Unimax
Toimittaja: Heidolph
444-1116EA 1480 EUR
444-1116 444-1235 444-1477 444-1489 444-1310 444-1233 444-1476 444-1234 444-1410 444-0197 444-1472 444-0085
Ravistelijat, tasoravistelijat, Rotamax 120 ja Unimax
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Rotamax ravistelijassa on, analoginen ja Unimax malleissa digitaalinen ravistelunopeudensäätö. Pyörivä ravistelu sopii hyvin mikro-organismien, solujen tai kudosnäytteiden viljelyyn. Liike on jatkuvasti säädettävissä.
  • Jatkuva tai ajastettu käyttö; merkkiäänellä varustettu ajastustoiminto valvomattomaan käyttöön: mallissa Unimax 1010 käsittelyaika korkeintaan 999 min, malleissa Rotamax 120 ja Unimax 2010 käsittelyaika korkeintaan 120 min.
  • Unimax-malleissa on digitaalinäyttö, joka näyttää nopeuden (Unimax 2010) tai nopeuden ja ajan (Unimax 1010)
  • Moduulijärjestelmä: Unimax 1010 -laitteeseen voi liittää Incubator 1000 -inkubaattorin ja litteän tai korkean inkubaattorin kuvun
  • Voidaan käyttää lämpötilassa 0 - 50 °C (suhteellinen kosteus 80%), inkubaattorissa tai kylmähuoneess
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukainen: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Lisävarusteiden tiedot: Rotamax-lisävarusteet ovat luokassa B, Unimax 1010 -lisävarusteet ovat luokassa D ja Unimax 2010 -lisävarusteet ovat luokassa E. Unimax 1010 täydellinen setti sisältö: Tasoravistelija Unimax 1010, kuumennusmoduuli, Incubator 1000 ja korkea inkubaattorin kupu.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kuminen liukuestematto, muut lisävarusteet on tilattava erikseen.