Hait: Edestakaisin liikkuvat ravistelijat
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (444-2909)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digitaalinen, mikroprosessoriohjauksella varustettu edestakaisen liikkeen ravistelija soveltuu monenlaisiin sekoitustöihin osana esim. soluviljelyä, l...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: Promax-ravistelijoilla on yksiulotteinen edestakainen liike pullojen ja  erotussuppiloiden voimakkaaseen sekoitukseen kemiantehtävissä, ja n...
Tuoteluettelon nro: (442-1184)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Matala laboratorioravistelija, jossa digitaalinen näyttö ja suuri alusta. Pystyy käsittelemään erittäin suuriakin kuormia ja soveltuu astioille, jotka...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Kompaktit vaakatasoravistelijat, joissa elektroninen nopeudensäätö ja ajastin. Control-mallissa on analoginen/RS232-liitäntä, integroitu päädyn asemoi...
Toimittaja: Edmund Bühler GmbH
Kuvaus: Tasoravistelijat, jotka soveltuvat jatkuvaan tai ajastettuun käyttöön. Lisävarusteena tilattavaan yleisalustaan sopii enintään viisi 1000 ml:n ta...
Toimittaja: Edmund Bühler GmbH
Kuvaus: Pöydälle asennettavat tasoravistelijat on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, ja niissä voi käyttää jopa 30 kg:n kuormia. Yleisalustaan mahtuu enintä...
Tuoteluettelon nro: (444-9422)
Toimittaja: Edmund Bühler GmbH
Kuvaus: Suuri ja kestävä edestakainen ravistelija vain lattiakäyttöön. Ravistelija on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, ja siinä voi käyttää jopa 75 kg:n k...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-9120)
Toimittaja: Edmund Bühler GmbH
Kuvaus: Tasoravistelija, jonka ravisteluliike voidaan valita pyöriväksi tai edestakaiseksi. Vankka ravistelija ei tarvitse huoltoa ja sopii pitkäkestoiseen kä...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (STUA51901-02)
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (OHAU30391830)
Toimittaja: OHAUS
Kuvaus: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom