Ravistelijat, pulloravistelijat, SF1
Toimittaja: Cole Parmer
stuart®
444-0104EA 2560 EUR
444-0104
Ravistelijat, pulloravistelijat, SF1
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Sopii käytettäväksi kahdeksan enintään 500 ml:n pullon kanssa. Rakennettu valetusta alumiinista, metallinen sininen päällyste, kiinnitetty neljään värähtelyä vaimentavaan jalkaan. Nopeutta säädetään portaattomasti ohjauspanelin säätimellä. Sivuvarret on kiinnitetty keskikaraan kuusiokoloruuveilla.
  • Sisäänrakennettu ajastin 0-60 min tai jatkuva käyttö, manuaalinen ohitus
  • Simuloi ravistamista käsin, sopii uuttamiseen
  • Käyttölämpötila +5...+40 °C, inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
  • BioCote®-antimikrobinen suojaus
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kahdeksan pidikettä ja kuusiokoloavain.