Ravistelijat, tasoravistelijat, KS 260
Toimittaja: IKA
IKAI9025602EA 2070 EUR
IKAI9025602 IKAI9025603 444-0659 444-0658 444-1303 444-2324 444-2322 444-2773 444-0660 444-2323 444-1069 444-2321 444-2772 IKAA2980301 IKAA2980201
Ravistelijat, tasoravistelijat, KS 260
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Pienikokoiset tasoravistelijat, joissa on elektroninen nopeudensäätö ja ajastin. Säädettävässä mallissa on analoginen RS232-liitäntä sekä sisäänrakennettu loppupisteen säätö automaattiseen robottiohjattuun näytteenottoon. Kaikki kaikki toiminnot ovat ohjattavissa ja dokumentoitavissa lisävarusteena saatavalla labworldsoft®-ohjelmistolla.
  • Jatkuva tai ajastinkäyttö: Basic-mallissa 5 - 50 min, Control-mallissa 0 - 599 min
  • Basic-mallissa on LED-näyttö nopeuden ja ajan säätämiseen, Control-mallissa on digitaalinen nopeuden, ajan ja käyttötilan näyttö
  • Voidaan käyttää lämpötilassa 5-50 °C (suhteellinen kosteus 80%), inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21
Lisävarusteiden tiedot: KS 260 Basic/Control -ravistelijaan mahtuu 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 tai 9×500 ml:n pulloa.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman tasolevyjä, tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen.