Hait: Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (444-0148)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Minisekoittimet yhdistävät pyörivän ja keinuravistelun kolmiulotteiseksi liikkeeksi, jolla sekoitus on hellävaraista mutta perusteellista niin, ettei ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-0756)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Rocking platform shaker with low profile design can be used in most fume hoods and incubators. The cast aluminium base offers durability and stability...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Keinusekoittajassa on säädettävä nopeus ja kallistus, jotka auttavat hallitsemaan optimaalisesti sekoitusolosuhteita. Hellävarainen aaltoliike sopii h...
Tuoteluettelon nro: (444-0500)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pyörösekoittajan ainutlaatuisen muotoilun ansiosta laite sopii useisiin erilaisiin biokemian, molekyylibiologian ja histokemian sekoitustehtäviin. Pyö...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (700-0245)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Mini Blot -ravistelija on yhtä aikaa sekä keinuravistelija että tavallinen ravistelija. Sen ravisteluliike on kolmiulotteinen ja tarpeeksi hellävarain...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-1343)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® rotating mixer provides gentle to vigorous mixing of samples in up to 50 ml tubes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-0759)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The low profile 3-D rotator waver provides precise speed control and a smooth, low foaming, three dimensional, wave motion. The cast aluminium base of...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-0353)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Monitoimisessa PS-M3D -keinusekoittajassa on säädettävä nopeus, kiinteä sekoituskulma, kolmiuloitteinen keinutus pyörivällä tai suuntaa vaihtavalla li...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Shaker, Rocking, Rocker 3D basic, Ravisteluliike: Kolmiulotteinen keinunta, Kulma: 8°, Nopeusalue: 30 min⁻¹ (kiinteä), Paino: 2,2 kg, L×S×K: 280×330×165 mm
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Roller shakers with 6 or 10 rolls, provide smooth rocking and rolling action, basic models have fixed speed, and the digital units feature infinitely ...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (444-0341)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Kompakti vaihtelevanopeuksinen, kiinteäkulmainen keinusekoittaja PMR-30 sopii hyvin henkilökohtaiseen käyttöön ja eri tehtäviin kuten geelin värjäämis...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: PTR-35 ja PTR-60 ovat pienikokoisia monitoimisia koeputkipyörittimiä, joissa on monipuoliset sekoitusvaihtoehdot. Käyttökohteita ovat mikroputkien se...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Koeputkipyörittimet sekoittavat pehmeästi mutta tehokkaasti. Perusmallissa on kiinteä nopeus, mutta digitaalisessa yksikössä nopeutta voi säätää porta...
Tuoteluettelon nro: (444-0350)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Kompaktissa PS-3D-laitteessa on säädettävä nopeus ja kiinteä sekoituskulma. Tämä 3D-sekoittaja sopii hyvin henkilökohtaiseen käyttöön, ja tehtäviin ku...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-0932)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Shaker, Rocking/Rotating Shaker, Grant-bio, UK/EU-plugs, PTR-25, Ravisteluliike: Pyörii 360°, Annostelunopeus: 5 - 30 min⁻¹, Paino: 1 kg, L×S×K: 310×110×175 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom