Keinusekoittajassa on säädettävä nopeus ja kallistus, jotka auttavat hallitsemaan optimaalisesti sekoitusolosuhteita. Hellävarainen aaltoliike sopii hyvin blottausmembraaneille ja geeleille. Ravistelijat pitävät nopeuden vakiona kuorman tai jännitteen vaihteluista huolimatta. Kestävät ravistelijat, valikoima yksi- tai kaksitasoisia malleja, joissa on ruostumaton teräsalusta.
- Jatkuva käyttö tai ajastinkäyttö 1 min-120 h, automaattinen sammutus
- Malli, jossa kaksinkertainen alusta lisää näytteiden sekoituskapasiteettia
- Voidaan käyttää 4 - 65 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 54
Toimitustiedot: Mukana luistamaton kumimatto.