Pyörösekoittajan ainutlaatuisen muotoilun ansiosta laite sopii useisiin erilaisiin biokemian, molekyylibiologian ja histokemian sekoitustehtäviin. Pyörittimen rakenne mahdollistaa putkissa olevien näytteiden sekoittamisen vaaka- ja pystysuunnassa tai missä tahansa väliasennossa. Vaakasuuntaista, hidasta sekoitusta voidaan hyödyntää esimerkiksi hybridisaatiosovelluksissa. Koeputkien pystysuuntainen pyöritys taas sopii esimerkiksi verinäyteputkien sekoittamiseen. Pyörittimen putkitelineen puoliskot voi asettaa eri kulmaan keskenään, mikä tekee laitteesta monikäyttöisemmän ja helpottaa sekoituksen tehostamista.
- Sekoituskulmaa voidaan muuttaa helposti kääntämällä pyörivää putkitelinettä – työkaluja ei tarvita
- Käyttölämpötila 4...+65 °C kylmähuoneessa ja lämpökaapissa
- Pyörivä teline saatavana erikokoisille putkille
- Laitteen muotoiltu runko ja pyörivä teline on helppo puhdistaa
- Laite on kevyt ja pienikokoinen, joten sitä on kätevä käyttää ja kuljettaa
Toimitustiedot: Koeputkipyörittimen mukana tulee putkiteline 36×1,5/2 ml:n mikroputkille. Muut putkitelineet on tilattavissa lisävarusteina.