Rullasekoittaja putkille, SRT-valikoima
Toimittaja: Cole Parmer
stuart®
444-1606EA 1430 EUR
444-1606 444-1607 444-1604 444-1605
Rullasekoittaja putkille, SRT-valikoima
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Vankat rullat saavat aikaan hellän mutta tehokkaan keinu- ja rullausliikkeen. Sopii verinäytteiden, viskoosisten aineiden ja kiinteän nesteen suspensioiden sekoittamiseen, jossa tarvitaan minimi-ilmastusta. Yksiköt on helppo puhdistaa ja niissä on muovirullat ja alustarjotin, joka kerää mahdolliset roiskeet. Rulliin sopii useimman kokoiset putket, Bijou-pullot, yleisputket ja pullot. Lisävarusteena on saatavilla pinoamisjärjestelmä, jolla yksiköt asennetaan toistensa päälle, jos työpöydällä ei ole tilaa usealle laitteelle.
  • Valittavana kuuden tai yhdeksän rullan malli, joissa on analoginen kiinteällä nopeudella tai digitaalinen säädettävällä nopeudella
  • Voidaan käyttää 4-60 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
  • Digitaalisissa malleissa on ajastin, joka voidaan asettaa välille 1 s-90 min tai 1 min-9 h
  • BioCote®-antimikrobinen suojaus
Pelkkä rullasekoitus saadaan, kun keinuliike poistetaan.
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20.