Ravistelijat, keinusekoittajat, PS-3D
Toimittaja: Grant
Grant-bio
444-0350EA 423 EUR
444-0350
Ravistelijat, keinusekoittajat, PS-3D
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Kompaktissa PS-3D-laitteessa on säädettävä nopeus ja kiinteä sekoituskulma. Tämä 3D-sekoittaja sopii hyvin henkilökohtaiseen käyttöön, ja tehtäviin kuten koeputkissa ja viljelypulloissa sekoittamiseen, geelin värjäämiseen, värjäyksen poistoon, vasta-aineiden värjäämiseen, pesuihin, hybridisaatioihin ja värin vähentämiseen. Luotettava moottori takaa säädellyn ja toistettavan keinutukse koko nopeusalueella.
  • Hellävarainen liike pitää näytteen kudoksen ehjänä
  • Voidaan käyttää 4-40 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan luistamaton matto, valinnainen kuvioitu matto tilattavissa erikseen.