Ravistelijat, lämpöravistelijat mikroputkille ja PCR-levyille, PHMT-sarja
Toimittaja: Grant
Grant-bio
444-0925EA 1930 EUR
444-0925 444-0924 444-0926 444-0923 444-0934 444-0922
Ravistelijat, lämpöravistelijat mikroputkille ja PCR-levyille, PHMT-sarja
Ravistelijat Inkubaatioravistelija
Pienikokoisten lämpöravistelijoiden mukana toimitetaan vaihdettavat blokit, joihin sopii 24 tai 32 mikroputkea tai yksi 96-kuoppainen levy (reunaton) inkuboitaessa 100 °C:een. Tehokas ja hiljainen moottori ravistelee tasaisesti koko nopeusalueella niin, että liike on tasaista koko ravistelualustalla. Laitteen ohjelmointi on helppoa, ja siinä on herkille näytteille soveltuva pehmeä käynnistys. Blokkivalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto moniin tavallisimpiin laboratorion käyttötarkoituksiin.
  • Sekoitus- ja inkubaatiovaiheet on yhdistetty, joten reaktioprosessiin kuluu vähemmän aikaa
  • Lämpeää nopeasti, joten käyttötarkoitusta voi vaihtaa halutessaa. Tämä lisää joustavuutta ja tehokkuutta
  • Ajastin 1 min...96 h, summeri ja automaattinen sammutus tai jatkuva käyttö
  • Kaksirivinen nestekidenäyttö näyttää lämpötilan sekä ravistelunopeuden ja -ajan todelliset ja määritetyt arvot
  • Käynnistyy nopeasti ja kiihtyy enimmäisnopeuteen 3 sekunnissa
  • Lämpötilan kalibrointitoiminto korjaa eri näytteiden ja putkien lämpötilaerot
Sertifikaatit: Standardin IEC61010 osien 1 ja 2 vaatimusten mukainen
Tilaustiedot: Vaihdettavia lisäblokkeja voi tilata erikseen.