VWR®, Ravistelijat, tasoravistelijat, pienikokoinen
Toimittaja: VWR
444-0268EA 1120 EUR
444-0268 444-0269 444-7093
VWR®, Ravistelijat, tasoravistelijat, pienikokoinen
Ravistelijat Pyörivät ravistelijat
Yleiskäyttöinen, moniin erilaisiin sekoitustöihin soveltuva ravistelija, jossa on mikroprosessoriohjaus. Nopeuden säätö mahdollistaa tasaisen ja yhdenmukaisen sekoituksen. Nopeus on säädettävissä 500 min⁻¹ asti jakovälillä 10 min⁻¹ ja 1200 min⁻¹ asti jakovälillä 25 min⁻¹, ja turvallinen nopeudenlisäystoiminto nostaa nopeuden hitaasti asetettuun arvoon.
  • Kaksi erillistä LED-näyttöä nopeudelle ja ajalle
  • Sisäänrakennettu ajastin, 1 s - 160 h, kuluneen tai jäljellä olevan ajan näyttö sekä automaattinen katkaisu ja äänimerkki ohjelman päättyessä
  • Valikoima vaihdettavia tasolevyjä
  • Voidaan käyttää -10...+60 °C:ssa (suhteellinen ilmankosteus 80 %), inkubaattorissa, hiilihappojääinkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Lisävarusteiden tiedot: ravistelijaan mahtuu enintään kaksi yllä kuvatuista telineistä ja 35 × 10, 20 × 25, 15 × 50, 12 × 125, 6 × 250 tai 4 × 500 ml:n kolvia ja 3 × 500 ml:n elatusainepulloa.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan reiällinen alusta ja kuminen liukuestematto; tasolevyt ja lisävarusteet on tilattava erikseen.