Suuri ja kestävä edestakainen ravistelija vain lattiakäyttöön. Ravistelija on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, ja siinä voi käyttää jopa 75 kg:n kuormia. Saatavana on laaja valikoima tasolevyjä, joiden avulla laitetta voi käyttää erilaisten astiayhdistelmien kanssa.
- Todelliset ja määritetyt arvot näytetään digitaalisesti ja säädöt voidaan ohjelmoida
- Jatkuva käyttö tai ajastinkäyttö 1 min–30 h
- Portaatomasti säädettävä nopeus
- Voidaan käyttää 5 - 50 °C:n lämpötilassa (suhteellinen kosteus 85%) kylmähuoneessa
- Saatavana on laaja valikoima erilaisia välikkeitä; 3-kerroksiseen yläkehikkoon voidaan ladata jopa 6 tarjotinta yhtä aikaa ravisteltavaksi
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman ravistelulevyä. Tarvittavat varusteet on tilattava erikseen.
Varoitus: SM-yleistarjottimelle mahtuu pulloja enintään 117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1000 tai 6×2000 ml tai vaihtoehtoisesti viisi koeputkitelinettä. Telineeseen mahtuu kymmenen 100 ml:n, kuusi 250 ml:n, neljä 500 ml:n, neljä 1000 ml:n tai kaksi 2000 ml:n erotussuppiloa.