Hait: Seularavistelijat
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: HAVER & BOECKER
Kuvaus: These electromagnetically-driven test sieve shakers are designed for sieve analysis with optimum three-dimensional sieving action. The self-re-adjusti...
New Product
Toimittaja: HAVER & BOECKER
Kuvaus: The EML 200 series offers different types of units. All models are suitable for 50 to 203 mm Ø sieves, a maximum sample/batch load of 3 kg, and have a...
New Product
Tuoteluettelon nro: (510-1275)
Toimittaja: HAVER & BOECKER
Kuvaus: Using ultrasonic frequency variation for test sieving, even powders with separating cuts of ≤300 micron can be sieved. Fitting at least one HAVER-test...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (510-1379)
Toimittaja: Retsch GmbH
Kuvaus: The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include c...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (510-0048)
Toimittaja: Retsch GmbH
Kuvaus: Pyörivä liike vaakatasossa, seulan halkaisija 100, 150, 200, 203, 305 tai 400 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Retsch GmbH
Kuvaus: Retschin analyyttisiä seulakoneita hyödynnetään paitsi tuotekehityksessä myös raaka-aineiden ja keskeneräisten ja valmiiden tuotteiden laadunvalvonnas...
Toimittaja: Retsch GmbH
Kuvaus: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Tuoteluettelon nro: (RETS30.026.0001)
Toimittaja: Retsch GmbH
Kuvaus: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ENDECOTTS
Kuvaus: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Tuoteluettelon nro: (ENDEOCT200/23050)
Toimittaja: ENDECOTTS
Kuvaus: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom