  • Kriteerit
    • In Stock (36)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
koeputkiravistelijat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/99/18989999.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (444-0004)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Koeputkiravistelija, sopii yksittäisille pienille putkille, joiden halkaisija on enintään 30 mm, kuten koeputkille, sentrifugiputkille ja Eppendorf-pu...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-1372)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tässä koeputkiravistelijassa laadukas elektroniikka on yhdistetty muotoiluun ja käyttömukavuuteen. Aloita ravistelu helposti painamalla pidikettä tai ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-0007)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Koeputkiravistelija sopii useisiin eri käyttötarkoituksiin kolmen vaihdettavan tasolevyn ja eri sisäkkeiden ansiosta. Ravistelijassa voidaan käyttää e...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ergonomic mini vortex mixers with features to suit different applications, these compact units provide optimum comfort and minimal stress.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laitteeseen mahtuu useita koeputkia, koeputkitelineitä, pulloja tai putkiloita. Putket kiristetään kahden tason väliin, alataso ravistaa putkia pyör...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Stainless steel mixers for small volumes in micro-HPLC.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Suunniteltu voimakkaaseen ja tasaiseen ravisteluun monenlaisissa sovelluksissa. Mallit on suunniteltu niin, että värähtely on vähäistä. Käytetään pull...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The VWR Standard microplate vortex mixer is a variable-speed analogue unit, with its high speed and small orbit is optimal for effectively mixing micr...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 39
  1  2  3  4  5  Seuraava