VWR®, Koeputkiravistelijat
Toimittaja: VWR
VWR®
444-0202EA 429 EUR
444-0202 444-0204 444-0203 444-7046 444-2791
VWR®, Koeputkiravistelijat
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Suunniteltu voimakkaaseen ja tasaiseen ravisteluun monenlaisissa sovelluksissa. Mallit on suunniteltu niin, että värähtely on vähäistä. Käytetään pullojen, dekantterien, putkien ja mikrotiitterilevyjen kanssa. Säädettävän nopeuden ansiosta näytteitä voidaan sekoittaa varovasti tai sekoittaminen voidaan aloittaa alhaisilla nopeuksilla. Tukeva pohjavalu, jossa on korroosionkestävä emalipinta – yksiköt pysyvät vakaasti työpöydällä. Digitaalinen pyörresekoittaja sopii erinomaisesti sovelluksiin, jotka edellyttävät toistettavia tuloksia. Siinä on kosketusnäppäinsäätimet ja LED-näytöt tarkkaa nopeuden ja ajan säätämistä varten. Ajastin näyttää kuluneen ajan. Käyttäjä voi myös ohjelmoida siihen aikarajan, jolloin yksikön virta katkeaa, kun määritetty aika on kulunut. Valittavissa on kaksi käyttötilaa: jatkuva tila, jota käytetään lisävarusteiden kanssa, ja kosketustila, jossa kuppipään painaminen aktivoi sekoittamisen.
  • Säädettävä nopeus
  • Käyttötiloina jatkuva tai kosketus
  • Digitaalisissa malleissa on mikroprosessoriohjaimet sekä nopeuden ja ajan LED-näyttö
  • Ajastin (digitaaliset mallit)
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kuppipää, jota koskettamalla putkien ja pienien astioiden sekoittaminen aktivoidaan, sekä kätevä 76 mm kannellinen kuppipää, jota koskettamalla dekantterien ja pullojen sekoittaminen aktivoidaan. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.
Varoitus: *Riippuen levystä ja kuormasta. Käytettäessä vaahtomuovisisäkkeitä ja kiinnitintä, suositeltu enimmäisnopeus on 900 rpm.