VWR®, Koeputkiravistelija
Toimittaja: VWR
444-1378EA 318 EUR
444-1378 444-1379 444-1372
VWR®, Koeputkiravistelija
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Tässä koeputkiravistelijassa laadukas elektroniikka on yhdistetty muotoiluun ja käyttömukavuuteen. Aloita ravistelu helposti painamalla pidikettä tai alustaa. Vankka kotelo suojaa roiskeilta, ja pyöreät jalat pitävät laitteen tukevasti paikallaan ja estävät sen siirtymisen pöytätasolla.
  • 5 mm:n kierrevärähtely
  • Käyttötiloina jatkuva tai kosketus
  • Analoginen nopeuden asettamispainike loputtomasti vaihteleville nopeuksille
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 22
Toimitustiedot: mukana toimitetaan kuppipää halkaisijaltaan 20 mm:n koeputkille. Erikseen voi tilata ison alustan enintään 50 ml:n pulloille (katso lisävarusteet).
Varoitus: * valinnaisten lisävarusteiden 444-1388 ja 444-1383 kanssa