VWR® lab dancer, Koeputkiravistelija
Toimittaja: Avantor
VWR®
444-0004EA 309 EUR
444-0004
VWR® lab dancer, Koeputkiravistelija
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Koeputkiravistelija, sopii yksittäisille pienille putkille, joiden halkaisija on enintään 30 mm, kuten koeputkille, sentrifugiputkille ja Eppendorf-putkille. Kotelo on polypropeenia ja ravistelupinta on tehty reagoimattomasta TPU-muovista, alaosa on päällystetty sinkkivalulla.
  • Pienikokoinen ja luotettava
  • Erinomainen sekoituskyky
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 40
Toimitustiedot: mukana toimitetaan 12 V verkkolaite.