Ravistelijat, koeputkiravistelijat, VORTEX Genius 3
Toimittaja: IKA
412-0098EA 524 EUR
412-0098 412-0115 IKAA3340001 412-0116
Ravistelijat, koeputkiravistelijat, VORTEX Genius 3
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Pyörresekoittaja, jossa on 3 vaihdettavaa tasolevyä ja erilaisia sisäkkeitä eri sovelluksiin. Sekoittajassa voidaan käyttää eppendorfputkia, mikrotiitterilevyjä ja myös pyöreäpohjaisia tai 250 ml:n erlenmeyerkolveja, jotka kiinnitetään tarkoitukseen suunnitellun hihnan avulla. Tasolevyt kiinnittyvät tukevasti paikoillaan missä tahansa asennossa. Yksikkö on vakaa suurissa nopeuksissa, ja siinä on kestävä sinkkivalettu ja pinnoitettu kotelo.
  • Pienikokoinen
  • Laaja nopeuden säätömahdollisuus
  • Käyttötiloina jatkuva tai kosketus
  • Voidaan käyttää lämpötilassa 5 - 40 °C (suhteellinen kosteus 80%), inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan vakiotasolevy koeputkille tai pienille dekanttereille (malli 412-0099).
Varoitus: *Riippuen tasolevystä ja kuormasta
**Käytetään yhdessä mallin 412-0101 kanssa