Koeputkiravistelija sopii useisiin eri käyttötarkoituksiin kolmen vaihdettavan tasolevyn ja eri sisäkkeiden ansiosta. Ravistelijassa voidaan käyttää eppendorfputkia, mikrotiitterilevyjä ja jopa 250 ml:n erlenmeyerkolveja, jotka kiinnitetään tarkoitukseen suunnitellun hihnan avulla. Tasolevyt kiinnittyvät tukevasti paikoillaan missä tahansa asennossa. Tukevassa yksikössä on sinkkivalettu ja pinnoitettu kotelo.
- Pienikokoinen
- Laaja nopeuden säätömahdollisuus
- Käyttötiloina jatkuva tai kosketus
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21
Toimitustiedot: standardi taso koeputkille tai pienille dekanttereille.
Varoitus: * Liitetyn varusteen ja kuormituksen mukaan
**Käytetään yhdessä mallin 412-0101 kanssa