VWR®, Lisävarusteet,:n analogisten, digitaalisten ja pulsaatiopyörresekoittajien lisävarusteet
Toimittaja: VWR
VWR®
444-7047EA 365 EUR
VWRU12620-896 VWRU12620-874 VWRU12620-872 444-7047 VWRU58816-142 444-7049 VWRU12620-890 444-7048 444-0209 VWRU58816-140 VWRU12620-878 VWRU12620-876 VWRU12620-898 444-0208 444-0213 444-0212 444-0215 444-0214 444-0211 444-0210 444-7060 VWRU58816-136 444-7053 VWRU58816-138 444-7058 VWRU58816-132 VWRU58816-154 VWRU58816-156 444-7059 VWRU58816-130 VWRU58816-152 444-0217 444-0216 VWRU12620-888 444-0219 444-0218 VWRU12620-886 444-7050 444-7052 444-7051
VWR®, Lisävarusteet,:n analogisten, digitaalisten ja pulsaatiopyörresekoittajien lisävarusteet
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Putkipidikesarja (444-7047) sisältö:
  • Pidike vaahtomuovisisäkkeille ja astiahihnoille
  • Vaahtomuovisisäke 10 putkelle, läpimitta 9 mm; 8 putkelle, läpimitta 13 mm
  • Vaahtomuovisisäke 8 putkelle, läpimitta 14 mm; 8 putkelle, läpimitta 19 mm
  • Vaahtomuovisisäke 8 putkelle, läpimitta 25/29 mm; 5 putkelle, läpimitta 20 mm
  • 2 astiahihnaa (esim. erlenmeyer)
  • Vaahtomuovisisäke ilman reikiä
Pidike ja vaahtomuovisisäkkeet mikrolevyille (444-0210):
Kaksi vaahtomuovisisäkettä mikrolevyille (444-0219) ja yksi pidike vaahtomuovisisäkkeille (444-7048)
Pidike ja vaahtomuovisisäkkeet mikroputkille (444-0209):
Kaksi vaahtomuovisisäkettä mikroputkille (444-0218) ja yksi pidike vaahtomuovisisäkkeille (444-7048)
Yhden putken pidike (444-0217):
Soveltuu kaikille pyörresekoittajille, pitimeen voi kiinnittää yhden 64–114 mm korkean putken, jonka vähimmäisläpimitta on 19 mm. Automaattinen sekoitus. Yksinkertainen koota, työkaluja ei tarvita. 15 tai 50 ml:n sentrifugiputkille.
Ampulliputkisovittimet (444-0212 ja 444-0213)
Pidike neljälle lääkepullolle tai putkelle. Saatavana kahdessa koossa:
Lääkepulloille/putkille, joiden läpimitta 15 - 17 mm
Lääkepulloille/putkille, joiden läpimitta 10 - 17 mm
Varoitus: * Voidaan käyttää vain pidikkeen 444-7048 kanssa
**Voidaan käyttää vain 444-0217-putkipidikkeen kanssa