Monikoeputkiravistelija
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
444-7063EA 3820 EUR
444-7063 VWRU58816-115 444-7061 VWRU14005-826 VWRU58816-116 VWRU10027-190 444-0987 VWRU14005-832
Monikoeputkiravistelija
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Laitteeseen mahtuu useita koeputkia, koeputkitelineitä, pulloja tai putkiloita. Putket kiristetään kahden tason väliin, alataso ravistaa putkia pyöröliikkellä. Kaksi tukitakoa ruostumattomasta teräksestä pitää ylätason tiukasti paikallaan, putket eivät pääse liikkumaan kiinnityksessään eikä ravistelu ole äänekästä. Tukilevyä on helppo säätää löysäämällä nuppeja ja liikuttamalla sitä ylös ja ajas. Pisimmän tolpan ympärillä oleva ura mahdollistaa tukilevyn heilahtamisen poispäin tarjottimesta, jotta näytteet on helppo poistaa. Imukuppijalat vaimentavat liikettä ja estävät liukumista työpöydällä. Tehty ruostumattomasta teräksestä, päällystetty korroosionkestävällä maalilla. Varustettu voimakkaalla kestomagneettimoottorilla, jossa on suljetut kuulalaakerit. Moottori on sopii jatkuvaan käyttöön.
  • Sopii useiden putkien sekoitukseen kerralla
  • Käsittelee suurempia tilavuuksia
  • Analogiset tai digitaaliset mallit
Analogisessa koeputkiravistelijassa (444-7063) on säädettävä nopeus ja automaattinen ajastin yksinkertaisiin toistuviin tehtäviin ja etupaneeli mukavassa kulmassa.
Digitaalisessa koeputkiravistelijassa (444-7061) on mikroprosessoriohjaus nopeuden ja ajan digitaaliseen ohjelmointiin sekä syketoiminto vaikeita sekoitustehtäviä varten. Sopii tehtäviin, joissa vaaditaan tarkkuutta ja toistettavuutta. Nopeus ja aika näkyvät helposti digitaaliselta LED-näytöltä.
Ajastin voidaan ohjelmoida tai laitetta voidaan käyttää jatkuvatoimisesti. Monikäyttöinen syketoiminto pysäyttää ja käynnistää yksikön esimääritetyin aikavälein, mikä lisää ravistelua sekoitusprosessiin. Sykeohjelma voidaan asettaa yhdestä sekunnista päälle/pois aina 59 sekuntiin asti käyttöön/pois, mikä mahdollistaa useat sykeyhdistelmät. Käyttäjä voi asettaa sykeominaisuuden käyttämään yksikköä 1-59 sekunnin ajan, sitten jakso toistuu. Sykettä voidaan käyttää sekä ajastetuissa tehtävissä että jatkuvan sekoituksen tilassa.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan yksi 50×12 mm:n sininen koeputkiteline (444-7066). Ylimääräiset värikoodatut vaahtokoeputkitelineet, rungon jatkosarja ja vaihtotarjotinalustasarja myydään erikseen.