Lisävarusteet, Seulojen lisävarusteet
Toimittaja: Retsch
411-3317EA 29.1 EUR
411-3317 510-1982 510-1786 510-1785 510-1983 510-1788 510-1787
Lisävarusteet, Seulojen lisävarusteet
Seulat Testisiivilät
Nämä lisävarusteet on tarkoitettu vaikeasti eroteltaville materiaaleille, joille märkäseulonta ei sovellu.