Hait: Värjäysautomaatit
Värjäysautomaatteja käytetään mikrobiologisten ja hematologisten näytteiden värjäämiseen objektilasilla. Laitteen värjäyskelkkaan sopii useita aluslaseja samanaikaisesti ja se voidaan ohjelmoida allaskohtaisesti ajastettuna suorittamaan halutut värjäykset. Värjäysautomaatti kuljettaa objektilaseilla olevat näytteet laitteeseen integroiduista värialtaasta toiseen  ohjelmoidusti ja useissa malleissa kuivaa lasit värjäyksen päätteeksi. Yleisimpiä värjäysautomaateilla suoritettavista värjäyksistä ovat hematologian yleisvärjäys Mgg (May-Grunwald- Giemsa) ja mikrobiologiassa yleisesti käytetty Gram-värjäys.
Värjäysautomaatteja käytetään mikrobiologisten ja hematologisten näytteiden värjäämiseen objektilasilla. Laitteen värjäyskelkkaan sopii useita aluslaseja samanaikaisesti ja se voidaan ohjelmoida allaskohtaisesti ajastettuna suorittamaan halutut värjäykset. Värjäysautomaatti kuljettaa objektilaseilla olevat näytteet laitteeseen integroiduista värialtaasta toiseen ohjelmoidusti ja useissa malleissa kuivaa lasit värjäyksen päätteeksi. Yleisimpiä värjäysautomaateilla suoritettavista värjäyksistä ovat hematologian yleisvärjäys Mgg (May-Grunwald- Giemsa) ja mikrobiologiassa yleisesti käytetty Gram-värjäys.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (THARJC665-30)
Toimittaja: THARMAC GmbH
Kuvaus: The Cellstain 15 is a fully automated stainer for Papanicolaou, HE and other stainings.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (THARJC651-30)
Toimittaja: THARMAC GmbH
Kuvaus: Automated stainer with six staining troughs for all staining protocols with up to six different chemicals (May-Grünwald, Giemsa, Wright, Pappenheim, L...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (THARJC800-30)
Toimittaja: THARMAC GmbH
Kuvaus: The CellStain 23 features programming unit for individually adjustable steps in staining, rinsing and drying stations and implements of different stai...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (720-0106)
Toimittaja: IUL Instruments SA
Kuvaus: The PolyStainer is used for staining sample material on slides. Usual staining methods include gram staining or May Grünwald staining. However, any ot...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SLEE12000205)
Toimittaja: Slee
Kuvaus: The MSM/24 carousel stainer with increased user safety with fume extraction efficiently eliminates hazardous fumes.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom