Hait: UV/Vis-spektrofotometrit
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The Spectroquant Prove 100/300/600 plus provides high quality and great value for money for your daily analyses.
New Product
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Spectroquant Prove spectrophotometers are designed for water analysis - wastewater, process water or drinking water and beverages.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The PV4 visible spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (634-6001)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The UV-1600PC is designed for routine daily quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (634-6040)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The V-3000 is a highly robust unit designed for advanced routine measurements and educational applications.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (634-1227)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The M4 single split-beam spectrophotometer, with flashing xenon lamp, is an easy to use, highly reliable and accurate product.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (634-1230)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The P6 UV/Visible single beam spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (634-6042)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: UV/Visible spectrophotometer for advanced measurements in quality control, biochemical and pharmaceutical applications.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (634-6000)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (634-1229)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The P4 UV/Visible spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (634-6041)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: UV/Visible spectrophotometer with double-beam optical system, designed for applications including general research, pharmaceutical, biochemical and cl...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (634-1231)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The P9 UV/Visible double-beam spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Spektrofotometri UV/Vis, U-2900, Tungsten/deuterium, Kaksisäde, Absorbanssialue: −3 - 3 A, Fotometrinenalue: 0 − 300 % T, Fotometrinen tarkkuus: ±0,3 % T, Aallonpituusalue: 190 - 1100 nm
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Visible spectrophotometer to ensure the reliability and traceability of measurement results during routine analysis.
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Käytännölliset ja kestävät kannettavat fotometrit erilaisiin fotometrisiin mittauksiin sekä sameus- ja pH-mittauksiin. Laitteet soveltuvat ympäristöva...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: U-3900 and U-3900H spectrophotometers are comprehensive, research-grade solutions. They provide excellent performance afforded by low stray light, sel...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom