Spektrofotometrit, 6300
Toimittaja: Cole Parmer
JENW632501EA 2740 EUR
JENW632501 634-0086 JENW630531
Spektrofotometrit, 6300
Spektrofotometrit ja spektrometrit UV/Vis-spektrofotometrit
6300 on pienikokoinen, laadukas ja helppokäyttöinen mittausjärjestelmä rutiinianalyyseihin, joita tarvitaan laajalti koulutuksen.
  • Suuren näytelokeron ansiosta laitteessa voidaan käyttää monenlaisia näytteenottovälineitä
  • Selkeästi asetellut painikkeet ja helppokäyttöiset valikot
  • Näytössä näkyvät samanaikaisesti aallonpituus ja valittu fotometrinen arvo
  • Absorbanssin, läpäisyn ja pitoisuuksien mittaustilat
Ympäristöanalyysien, terveydenhuollon, elintarviketestauksen sekä elintarvike- ja juomateollisuuden laadunvalvonnan sovelluksissa.
The 6320D model is based on the 6300 visible spectrophotometer platform and includes a domed lid which accepts taller tubes up to a height of 105 mm.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan verkkojännitejohto, 100 kertakäyttökyvetin pakkaus, 10 × 10 mm:n kyvetinpidike, liitäntäkaapeli ja tietokoneohjelmisto CD-ROM-levyllä.