Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Kierrelevittimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/28/18989828.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (INSC414000)
Toimittaja:  INTERSCIENCE
Kuvaus:   easySpiral Dilute® is a 2-in-1 equipment: automatic diluter and plater. It allows to do 5 x serial 1/10 dilutions and automatic plating on 1 single Pe...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  INTERSCIENCE
Kuvaus:   easySpiral® Pro spiral plater, Petrimaljojen koko: 9 or 15 cm diameter, Tilavuus (µl): 10 to 1000 (USB programmable), Ruiskun enimmäistilavuus: 1000 µl, Paino (kg): 15,6, L×S×K: 38×42×29 cm, Virta (V/Hz): 220/50 - 60
Tuoteluettelon nro: (710-0915)
Toimittaja:  DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus:   Spiral plater -laitteita käytetään paljon elintarviketeollisuudessa bakteerien turvallisen tason testaamiseen. Muita testattavia kohteita ovat lä...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1961)
Toimittaja:  DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus:   The Whitley automated spiral plater (WASP) eliminates serial dilutions. It offers a real reduction in the cost per test and standardises counting meth...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 4  / 4