Hait: Sekoittajat
Sekoittajat ovat moninainen ja yleinen laboratoriotuoteryhmä, johon sisältyvät mm. magneettisauva, magneettinamu, magneettisekoittaja, lämmittävä magneettisekoittaja, monipaikkainen  magneettisekoittaja, sekoitussauva, sekoitusmoottori.
Sekoittajat ovat moninainen ja yleinen laboratoriotuoteryhmä, johon sisältyvät mm. magneettisauva, magneettinamu, magneettisekoittaja, lämmittävä magneettisekoittaja, monipaikkainen magneettisekoittaja, sekoitussauva, sekoitusmoottori.
489  results were found
SearchResultCount:"489"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, vahva Alnico V -magneettisydän. Pyöristetty, sileä pinta.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, vahva Alnico V -magneettisydän. Sileä pinta pyöristetyillä reunoilla, jotka tehostavat sekoitusvaikutusta jopa pienillä nope...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, Alnico V -magneettisydän. Sileä pinta. Suunniteltu käytettäväksi pyöreäpohjaisissa pulloissa.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, kestävä Alnico V -magneettiydin. Pyöreä, sileä pinta. Sopii pieniin astioihin.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, kestävä Alnico V -magneettiydin. Sileä pinta. Soveltuu käytettäväksi astioissa, joiden pohja on hieman epätasainen tai kaare...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE teräsytimellä.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, vahva Alnico V -magneettisydän. Sileä pinta. Sopii erityisesti pieniin sekoitusastioihin, erittäin tehokas sekoitus.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-pinnoitettu. Magneettiydin on valmistettu samariumin ja koboltin seoksesta. Sekoittajat kestävät vuosikausia, koska magneettisuus säilyy k...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, kestävä Alnico V -magneettiydin. Sileä pinta. Erityisen tehokas kiintoaineiden liuottamiseen ja sedimenttien sekoittamiseen ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lieriömäinen Alnico V -magneettiydin.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Octahedral 1 -sarja, PTFE-pinnoitettuja; 12 kahdeksankulmaista, keskirenkaalla varustettua magneettisekoitussauvaa käytännöllisessä, läp...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE. Yhteensopiva sekoituslapojen kanssa. Eivät reagoi kemiallisesti. Sileä pinta vähentää kontaminoitumista ja on helpompi puhdistaa. Eivät naarmuta...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-pinnoitettu, vahva Alnico V -magneettisydän. Sekoitusmagneettien poistamiseen kaikenlaisista astioista.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE pinnoitettu, ydin harvinaisista maametalleista. Poistaa sekoitusmagneetit kaikenlaisista astioista.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE-päällystetty, vahva Alnico V -magneettisydän. Sileä pinta. Säiliöille, joiden pohja on hieman epätasainen.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 489
no targeter for Bottom