Hait: Lämmittävät magneettisekoittajat
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Designed for applications requiring exceptional accuracy, stability, and repeatability these magnetic hotplate stirrers are equipped with superior hea...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Compact stirrers with a ceramic glass plate provide excellent chemical resistance. Units feature digital error code display, a 'hot' top indicator to ...
Tuoteluettelon nro: (442-0185)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sekoittimet, Magnetic Hotplate Stirrer, VWR®, EU-plug, VMS-A, Levyn materiaali: Ruostumatonta terästä, Enimmäissekoituskapasiteetti, H₂O: 10 L, Nopeusalue: 100 - 2000 min⁻¹
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Magnetic hotplate stirrers, designed to provide optimal heating performance, reliability, and exceptionally long product lifetime. Different models to...
New Product
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Magnetic hotplate stirrers with resistant die-cast housing that protects the internal parts. The control panel is protected from spills thanks to the ...
Tarjous
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: AREC series hotplate stirrers are designed to provide safety, reliability and the highest heating and stirring performance. The resistant ceramic squa...
Tuoteluettelon nro: (442-1098)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Magneettisekoittajissa on alumiiniseoksella pinnoitettu kuumennustaso, joten lämpö jakautuu tasaisesti. Ne kestävät hyvin kemikaaleja, ja niitä käytet...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Magnetic hotplate stirrers which connect effortlessly to the VELP Ermes cloud platform via secure Wi-Fi allowing monitoring of and control of the hotp...
Tarjous
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Pienikokoiset digitaaliset magneettisekoittimet, joissa on tarkka lämpötilanohjaus ja kemikaalinkestävä keraaminen pinnoite. Kohotettu ohjauspaneeli o...
Tuoteluettelon nro: (SIMEVF8800)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This ceramic coated hotplate stirrer has high chemical and acid resistance.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Lämmittävissä magneettisekoittajissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämpölevy, valkoisessa malleissa taas emalilevy. Kaikkia malleja on he...
Tuoteluettelon nro: (442-2378)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Lämmittävä magneettisekoittaja mahdollistaa erittäin lyhyet lämmitysajat, siinä on sisäänrakennettu lämpötilan säätö, ja se soveltuu valvomattomaan kä...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA LTD
Kuvaus: Pienikokoisessa sekoittajassa on kemikaalinkestävä keraaminen levy. Korotettu ohjauspaneeli on suojassa roiskeilta ja helpottaa lämpötilan lukemista j...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Turvallisissa lämmittävissä RET control-visc -magneettisekoittajissa on sisäänrakennettu vaaka, ja ne soveltuvat valvomattomaan käyttöön. Selkeän moni...
Tuoteluettelon nro: (IKAA20002694)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: The C-MAG HS 7 magnetic stirrer has a chemically resistant ceramic square top, it offers precise temperature control. Units can stir up to 20 L (H₂O) ...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom