VWR® VMS-A, Magnetic Hotplate Stirrer
Toimittaja: VWR
442-0212EA 349 EUR
442-0212 442-0185 442-0186
VWR® VMS-A, Magnetic Hotplate Stirrer
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat
  • Kiinteä ylikuumenemissuoja 400 °C
  • Pehmeästi käynnistyvä sekoitusmoottori
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21