VWR® VHP-C, Lämpölevyt
Toimittaja: VWR
VWR®
453-0057EA 590 EUR
453-0057 453-0056 453-0054 453-0053 453-0051 453-0050
VWR® VHP-C, Lämpölevyt
Lämmittimet Lämpölevyt
Pienikokoisissa lämpölevyissä on kemikaaleja kestävä keraaminen levy. Korotettu ohjauspaneeli ei ole altis roiskeille ja helpottaa lämpötilan lukemista ja säätämistä. Laitteissa on digitaalinen näyttö ja kuuman levyn merkkivalo.
  • VHP-C7-malleihin voi liittää VT5-kontaktilämpömittarin (442-0573), mikä mahdollistaa lämpötilan tarkan säätelyn
  • Kiinteä suojapiiri katkaisee lämmittimestä virran, jos lämpötila on yli 550 °C
  • Mikroprosessoriohjaus valvoo, että levyn lämpötila pysyy vakiona
  • Digitaalinen näyttö takaa tarkat ja toistettavat asetukset
IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21