Magneettisekoittaja, magneettisekoittaja lämmityksellä, 3-paikkainen, SB162-3
Toimittaja: Cole Parmer
442-0332EA 1990 EUR
442-0332
Magneettisekoittaja, magneettisekoittaja lämmityksellä, 3-paikkainen, SB162-3
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat, monipaikkaiset
Monipaikkaiseen, lämpölevylliseen magneettisekoittajaan mahtuu vaivatta kolme 20 litran dekantterilasia. Soveltuu erinomaisesti laadunvalvontaan, missä monta näytettä täytyy lämmittää ja sekoittaa täsmälleen samanlaisissa olosuhteissa. Lämpötila jakautuu tasaisesti vankan, alumiinin ja piin sekoituksesta valmistetun lämpölevyn pinnalla.
  • Kolme erikseen säädettävää sekoitus-/lämmityspaikkaa
  • Jokaisessa levyssä on kuumasta levystä varoittava merkkivalo, joka palaa lämpötilan ollessa yli 50 °C, myös laitteen ollessa sammutettuna
  • Vahvat magneetit, suuri magneettiteho
  • BioCote® suojaa mikrobeilta
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21
Toimitustiedot: Toimitukseen kuuluu 3 magneettista, PTFE-pinnoitettua sekoitussauvaa (25 mm).