Hait: Magneettisekoittajat
Magneettisekoittajat ovat laboratorion yleislaitteita erilaisiin sekoitustarpeisiin. Saatavilla on monenlaisia malleja hitaasti sekoittavista soluviljelyyn tarkoitetuista aina suurien yli 100 litran nestemäärien sekoittamiseen. Valikoimasta löytyy digitaalisia, analogisia, pienikokoisia sekä laakeita matalia malleja.
Magneettisekoittajat ovat laboratorion yleislaitteita erilaisiin sekoitustarpeisiin. Saatavilla on monenlaisia malleja hitaasti sekoittavista soluviljelyyn tarkoitetuista aina suurien yli 100 litran nestemäärien sekoittamiseen. Valikoimasta löytyy digitaalisia, analogisia, pienikokoisia sekä laakeita matalia malleja.
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (442-0883)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erittäin ohut, pienikokoinen magneettisekoittaja ei sisällä liikkuvia osia. Tehokas sekoitus: laite muuttaa sekoitussuuntaa 30 sekunnin välein.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-0572)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Advanced -sarjan magneettisekoittajat takaavat tarkat ja toistettavat tulokset. Helppokäyttöisissä, mikroprosessoriohjatuissa laitteissa on analo...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These microprocessor-controlled, large capacity stirrers are ideal for high volume applications. There are two models to choose from depending on capa...
Tarjous
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Robust magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C. Powe...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Tämä minikokoinen sekoittaja kyveteille sopii erinomaisesti integroitavaksi esimerkiksi fotometriin. Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräkse...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Erittäin litteä sekoittaja, räjähdyssuojattu. Hermeettisesti suljettu kotelo on vesitiivis sekä suojattu bakteereilta ja pölyltä. Käyttölämpötila enin...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Kompakti magneettisekoittaja, sopii suuriviskoosisille aineille. Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on paineen- j...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Kestävä magneettisekoittaja, jossa kokonaan koteloitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, soveltuu erittäin viskoosisille aineille. Käyttö...
Tuoteluettelon nro: (442-1310)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Advanced magnetic stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With st...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Compact stirrers with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills. Complete with fitting for retort r...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Compact magnetic stirrers which are ideal for microtitration, BOD, microbiology and biochemistry. The robust units are powerful and their technopolyme...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on vesitiivis sekä suojattu bakteereilta ja pölyltä. Käyttölämpötila perusvers...
Tuoteluettelon nro: (442-0949)
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Ultra-flat, magnetic stirrer with luminescent plate suitable for viscous media. The hermetically sealed stainless steel housing is water-, germ- and d...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (442-1118)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Erittäin ohut magneettisekoittaja, jossa ei ole liikkuvia mekaanisia osia.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (442-1092)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Pienet, helppokäyttöiset ja tehokkaat sekoittajat on suunniteltu mikrotitraukseen.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Ultra-flat magnetic stirrers with stainless steel housing. Operating temperatures up to 100 °C.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom