Magneettisekoittaja, lab disc
Toimittaja: VWR, part of Avantor
442-0883EA 262 EUR
442-0883
Magneettisekoittaja, lab disc
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Erittäin ohut, pienikokoinen magneettisekoittaja ei sisällä liikkuvia osia. Tehokas sekoitus: laite muuttaa sekoitussuuntaa 30 sekunnin välein.
  • Käännettävä kiertosuunta
  • Ei kulumista
  • Levy ja kotelo valmistettu kemikaaleja kestävästä materiaalista
  • Vakaa, luistamaton jalusta
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 65
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi dekantteria (150 ml) ja kolme magneettisauvaa (10 mm, 20 mm, 30 mm).