Hait: Sekoitusmoottorit
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Modular mixing system with top mounted mixer​ for use with drums including a single use liner for your biopharma processes with integrated formulation...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Laboratory stirrers that are ideal for simple stirring tasks, suitable for quantities up to 25 L (VOS 40 digital), or for intensive stirring tasks for...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The Avantor Magnetic Mixing System is a robust, flexible, high-quality, expert designed solution for single use mixing needs.
New Product
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Valikoima yläpuolisia sekoittimia, joissa on elektroninen säätö ja jotka on varustettu edistyneillä turvajärjestelmillä.
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: These OHS overhead stirrers provide state-of-the-art stirring power, maintaining the maximum torque at any speed, and are designed to offer a solution...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (531-1108)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: The STARVISC 200-2.5 control stirrer measures viscosity and displays it. The result can be read in real-time on the display. It has a broad range of a...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (IKAA25004356)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Small and space saving overhead stirerr with great perfomance.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: These easy-to-use stirrers provide basic functionality in a compact design.
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 litres (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor-controlled techn...
Toimittaja: IKA LTD
Kuvaus: Laboratoriosekoittajat yksinkertaiseen sekoituskäyttöön enintään 15 tai 25 litralle (EUROSTAR 20 digital ja EUROSTAR 40 digital) tai vaativaan se...
Tuoteluettelon nro: (441-2907)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Kestävä, pienikokoinen ja ergonominen. Digitaalinen näyttö.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Tuoteluettelon nro: (441-0469)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Huipputehokkaat laboratoriosekoittajat erittäin viskoosisille aineille ja vaativaan sekoituskäyttöön. Soveltuvat enintään 100 litran sekoittamise...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Sekoittaja, Overhead Stirrer, RW 47 digital, Enimmäissekoituskapasiteetti, H₂O: 200 L, Enimmäisviskositeetti: 100000 mPas, Nopeusalue I: 57 - 275 min⁻¹, Nopeusalue II: 275 - 1300 min⁻¹
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom