Sekoituslavat
Toimittaja: Cowie
441-9561EA 6.1 EUR
441-9561 441-9563 441-9562
Sekoituslavat
Sekoittajat Sekoituslavat
PTFE. Sopivat PTFE-sekoitussauvaan. Halkaisija 6,5 mm, paksuus 3,2 mm. Eivät reagoi kemiallisesti. Eivät naarmuta. Sileä pinta ehkäisee kontaminoitumista ja on helppo puhdistaa.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä, sopii käytettäväksi suurissa ja alhaisissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)