Hait: Lämpömittarit
Lämpötilanmittaus on yksi yleisimmistä mittauskista laboratorioissa. Valikomistamme löytyvät lasiset kalibroidut lämpömittarit, digitaaliset lämpömittarit ja dataloggerit, infrapunalla toimivat IR-läpomittarit ja IR-lämpökamerat, sekä lämpötilan enimmäis- ja vähimmäisarvon näyttävät analogiset lämpömittarit. Perinteiset lasiset lämpömittarit voivat olla kokonaan tai osittain upotettavia malleja. Infrapunalämpömittareilla voidaan lukea lämpötila koskettamatta mittattavaa kohdetta, mikä on esim. elintarviketeollisuudessa kätevä tapa mitata lämpötila halutusta kohteesta. IR-kameralla varustetut lämpömittarit puolestaan ovat erinomaisia laitteita etsittäessä lämpövuotoja esim. rakenteista.
Lämpötilanmittaus on yksi yleisimmistä mittauskista laboratorioissa. Valikomistamme löytyvät lasiset kalibroidut lämpömittarit, digitaaliset lämpömittarit ja dataloggerit, infrapunalla toimivat IR-läpomittarit ja IR-lämpökamerat, sekä lämpötilan enimmäis- ja vähimmäisarvon näyttävät analogiset lämpömittarit. Perinteiset lasiset lämpömittarit voivat olla kokonaan tai osittain upotettavia malleja. Infrapunalämpömittareilla voidaan lukea lämpötila koskettamatta mittattavaa kohdetta, mikä on esim. elintarviketeollisuudessa kätevä tapa mitata lämpötila halutusta kohteesta. IR-kameralla varustetut lämpömittarit puolestaan ovat erinomaisia laitteita etsittäessä lämpövuotoja esim. rakenteista.
276  results were found
SearchResultCount:"276"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These thermometers are easy to read quickly and accurately due to the high contrast black numbering against a yellow background. Ideal for use in chem...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Safe thermometer for soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators, petroleum hydrocarbons and virtually all lab tests. Readings are updated e...
Tuoteluettelon nro: (620-2134)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digital stem thermometer suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-2097)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digital thermometer with stainless steel probe and handle with 3 metre cable. Versatile panel-mount module snaps into place or can be used as a stand-...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-1662)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This thermometer, with timer, is designed to monitor liquids, air, gas or semi-solids. The metal probe may be placed in ovens and incubators making th...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-2006)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Water resistant design for use in a lab or plant's worst environments. The thermometer case can stop dirt, dust, fumes and water. A fast-response micr...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These thermometers fit into flasks, cuvettes, test tubes and beakers for temperature readings in food, gases, samples, reagents, water baths, ovens, i...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Simple one-key reset operation resets MIN/MAX memories.
Tuoteluettelon nro: (620-2713)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This thermometer features a jumbo digital display which is easy to read from distances.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Näitä lämpömittareita voidaan käyttää pakastimissa, jääkaapeissa, lämpökaapeissa, uuneissa ja veripalveluissa. Lämpömittari on nesteellä täytetyssä pu...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Water-resistant/shockproof thermometer (IP 64) replaces hazardous mercury units and is ideal for wet labs, wash-down areas, outdoors and virtually all...
Tuoteluettelon nro: (620-2046)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Type-K beaded probe with 120 mm cable
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These glass thermometers can be used to take readings in freezers, refrigerators, incubators, ovens and blood banks.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lämpömittarit vastaavat tarkkuuden ja fyysisten mittojen vaatimuksia.
Tuoteluettelon nro: (620-2146)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tämä ilmalämpömittari, jossa on analoginen säätö, ilmaisee pakastimen ja jääkaapin lämpötilan tai pilaantumislämpötilan.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These NSF food certified thermometers are foldable, compact and easy to use. The fold-up stainless-steel probe permits ultimate portability and can po...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 276
no targeter for Bottom