VWR® Traceable®, Lämpömittari, digitaalinen lämpömittari, wide range
Toimittaja: VWR
VWR® Traceable®
620-2004EA 882 EUR
620-2004
VWR® Traceable®, Lämpömittari, digitaalinen lämpömittari, wide range
Lämpömittarit Digital Thermometers
Sopii laadunvalvontaan, rutiinitarkkailuun, lämpötilojen mittaukseen kyveteistä, kaasujärjestelmistä, reagensseista, kemikaaliliuoksista, maaperästä, vesihauteista, uuneista, inkubaattoreista, petrolituotteista, ruoista ja jätevedestä. Muisti tallentaa minimi- ja maksimilämpötilat miltä tahansa aikajaksolta. Stainless steel type-K thermocouple probe for any type-J, K, or T probe.
  • Computer output allows thermometer to be connected to a computer or data logger for capturing and storing readings
  • Large, backlit LCD: Values can be read even in poor light
  • Count-up timer provides a relative time measurement while taking temperatures and recording min./max. memories
NOTE: Values are valid for the included stainless steel probe. The thermometer can measure temperatures from –200 to +1370 °C with suitable probes that need to be ordered separately.
Sertifikaatit: Traceable to NIST plus conform to International Temperature Standard, ITS-90. Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Toimitustiedot: Supplied with probe, 9 volt battery and Traceable® certificate of calibration.