Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari, 110
Toimittaja: Testo
620-1198EA 164 EUR
620-1198
Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari, 110
Lämpömittarit Thermometers Digital
Monikäyttöinen lämpömittari radiosignaali-antureille Hyvin tarkka, monikäyttöinen lämpötilan mittausinstrumentti sopii käyttöön kovissa olosuhteissa suojakoteloinnin ansiosta (lisävaruste). Malli on suunniteltu erityisesti mittauksiin jäähdytetyissä varastoissa, kaapeissa ja ulkotiloissa.
  • Hälytyssummeri
  • Automaattinen pitotoiminto „HOLD“, joka tunnistaa automaattisesti asteikon kaikki arvot
  • Näyttää suurimman ja pienimmän lukeman kaksirivisessä, suuressa, taustavalaistussa nestekidenäytössä
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan 9 V 6F22-paristo ja kalibrointiprotokolla. Tarvittava anturi tilataan omalla tuotenumerolla.